文件
CLS210510
Pyrex® serialized/certified class A colored scale burettes, with PTFE stopcock plug
volume 10 mL, accuracy: 0.02 mL
同義詞:
burettes, glass burettes
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121808
材料
borosilicate glass
特點
subdivision 0.05 mL
製造商/商標名
Corning 2105-10
體積測量範圍
10 mL, accuracy: 0.02 mL
容積
10 mL
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Corning® 2105
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.