Key Documents
CDS025291
Sigma-Aldrich
2-(tert-Butylamino)-1-(2-chlorophenyl)ethanol
AldrichCPR
同義詞:
2-Chloro-α-[[(1,1-dimethylethyl)amino]methyl]benzenemethanol, Tulobuterol
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C12H18O1N1Cl1
CAS號碼:
分子量::
227.73
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
SMILES 字串
Clc1c(cccc1)C(O)CNC(C)(C)C
InChI
InChI=1S/C9H6F3IN2O2S/c1-18(16,17)15-8-3-6(9(10,11)12)5(4-14)2-7(8)13/h2-3,15H,1H3
InChI 密鑰
YREYLAVBNPACJM-UHFFFAOYSA-N