文件
A70836
Sigma-Aldrich
2-氨基-5-硝基嘧啶
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C4H4N4O2
CAS號碼:
分子量::
140.10
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
形狀
powder
mp
235-237 °C (lit.)
SMILES 字串
Nc1ncc(cn1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C4H4N4O2/c5-4-6-1-3(2-7-4)8(9)10/h1-2H,(H2,5,6,7)
InChI 密鑰
SSHFCFRJYJIJDV-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3