文件
95941
Sigma-Aldrich
Z-D-Asn-OH
purum, ≥98.0% (TLC)
同義詞:
Z-D-天冬酰胺
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C12H14N2O5
CAS號碼:
分子量::
266.25
Beilstein:
2294171
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
等級
purum
化驗
≥98.0% (TLC)
SMILES 字串
NC(=O)C[C@@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O