文件
900973
Sigma-Aldrich
2-(3-Bromo-4-chloro-7-methyl-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridin-1-yl)ethan-1-amine dihydrochloride
≥95%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H11BrClN3 · 2HCl
分子量::
361.49
分類程式碼代碼:
12352101
NACRES:
NA.22
化驗
≥95%
形狀
powder
儲存溫度
2-8°C
應用
Pyrrolo[3,2-c] pyridine derivative (5-azaindole) that can be used as an indole bioisostere for designing azaindole-based drugs.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Synthesis of tetrahydro-5-azaindoles and 5-azaindoles using Pictet?Spengler reaction?appreciable difference in products using different acid catalysts.
Shumaila A.M.A et al.,
Tetrahedron, 67(5), 936-942 (2011)