文件
900370
Sigma-Aldrich
(±)-Catechin-2,3,4-13C3 gallate
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
13C3C19H18O10
分子量::
445.35
分類程式碼代碼:
12352114
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
≥99 atom % 13C
化驗
≥97% (CP)
形狀
powder
技術
mass spectrometry (MS): suitable
質量偏移
M+3
SMILES 字串
OC1=C(C(O)=CC(C(O[13C]([13C]2)[13C](OC3=C2C(O)=CC(O)=C3)C(C=C4O)=CC=C4O)=O)=C1)O
InChI
1S/C22H14O10/c23-11-6-14(25)12-8-19(32-22(30)10-4-16(27)20(29)17(28)5-10)21(31-18(12)7-11)9-1-2-13(24)15(26)3-9/h1-7,23-29H/i8+1,19+1,21+1
InChI 密鑰
SFJYIQKCXZHKAJ-SFWKTOTKSA-N
應用
Relative stereochemistry
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3