重要文件
86713
Sigma-Aldrich
溴化四乙基磷鎓
≥99.0%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3CH2)4P(Br)
CAS號碼:
分子量::
227.12
Beilstein:
3912956
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352000
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
≥99.0%
mp
333-335 °C (lit.)
SMILES 字串
[Br-].CC[P+](CC)(CC)CC
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)