Merck
全部照片(3)
文件
776971
Sigma-Aldrich
3-溴-2-氯-6-甲基吡啶
96%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H5BrClN
CAS號碼:
分子量::
206.47
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
96%
形狀
solid
mp
30-35 °C
SMILES 字串
ClC1=C(Br)C=CC(C)=N1
InChI
1S/C6H5BrClN/c1-4-2-3-5(7)6(8)9-4/h2-3H,1H3
InChI 密鑰
JVDQYSIJBRTRMS-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Skull and crossbonesCorrosion
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3