化驗
95%
形狀
solid
mp
109-114 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc3ncnn3c2
InChI
1S/C12H16BN3O2/c1-11(2)12(3,4)18-13(17-11)9-5-6-10-14-8-15-16(10)7-9/h5-8H,1-4H3
InChI 密鑰
QXPSJGKDBGYOEX-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3