文件
748404
Sigma-Aldrich
6-Methylpyridine-3-boronic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H8BNO2
CAS號碼:
分子量::
136.94
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
solid
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Cc1ccc(cn1)B(O)O
InChI
1S/C6H8BNO2/c1-5-2-3-6(4-8-5)7(9)10/h2-4,9-10H,1H3
InChI 密鑰
MZUSCPDSQJSBSY-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3