重要文件
746002
Sigma-Aldrich
4-Hydroxypyrimidine-5-carbonitrile
97%
同義詞:
1,4-Dihydro-4-oxo-5-pyrimidinecarbonitrile, 1,6-Dihydro-6-oxo-5-pyrimidinecarbonitrile
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C5H3N3O
CAS號碼:
分子量::
121.10
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
形狀
solid
mp
244-249 °C
官能基
nitrile
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OC1=C(C#N)C=NC=N1
InChI
1S/C5H3N3O/c6-1-4-2-7-3-8-5(4)9/h2-3H,(H,7,8,9)
InChI 密鑰
SVOQOFSQLVVHKQ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)