文件
745340
Sigma-Aldrich
(1S,2R)-cis-N-Boc-1,2-cyclohexanediamine
≥95% (GC)
同義詞:
(1S,2R)-2-(Boc-amino)cyclohexylamine, (1S,2R)-N-tert-Butoxycarbonyl-1,2-cyclohexanediamine, tert-Butyl ((1S,2R)-2-aminocyclohexyl)carbamate
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C11H22N2O2
CAS號碼:
分子量::
214.30
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥95% (GC)
形狀
liquid
光學純度
enantiomeric excess: ≥90%
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H]1CCCC[C@H]1N
InChI
1S/C11H22N2O2/c1-11(2,3)15-10(14)13-9-7-5-4-6-8(9)12/h8-9H,4-7,12H2,1-3H3,(H,13,14)/t8-,9+/m1/s1
InChI 密鑰
AKVIZYGPJIWKOS-BDAKNGLRSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3