文件
739766
Sigma-Aldrich
Methyl 2-iodo-5-methylbenzoate
95%
同義詞:
2-Iodo-5-methylbenzoic acid methyl ester
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C9H9IO2
CAS號碼:
分子量::
276.07
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
95%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.596
密度
1.674 g/mL at 25 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
COC(=O)c1cc(C)ccc1I
InChI
1S/C9H9IO2/c1-6-3-4-8(10)7(5-6)9(11)12-2/h3-5H,1-2H3
InChI 密鑰
DHYMLHOXGMUIDZ-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>230.0 °F
閃點(°C)
> 110 °C