文件
738255
Sigma-Aldrich
3,6-Dibromopyridazine
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C4H2Br2N2
CAS號碼:
分子量::
237.88
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
117-121 °C
SMILES 字串
Brc1ccc(Br)nn1
InChI
1S/C4H2Br2N2/c5-3-1-2-4(6)8-7-3/h1-2H
InChI 密鑰
VQAFMTSSCUETHA-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3