重要文件
73466
Sigma-Aldrich
(RP,R′P)-1,1′-双(二环己基膦基)-2,2′-双[(S)-α-(二甲氨基)苄基]二茂铁
≥97%
同義詞:
(1S,1′S)-1,1′-双(二环己基膦基)-2,2′-双[(S)-(二甲氨基)苯基甲基]二茂铁(符合 CAS 标准), Mandyphos SL-M002-2
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C52H74FeN2P2
CAS號碼:
分子量::
844.95
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
化驗
≥97%
形狀
powder
光學純度
ee: ≥99%
SMILES 字串
[Fe].CN(C)[C@H]([C]1[CH][CH][CH][C]1P(C2CCCCC2)C3CCCCC3)c4ccccc4.CN(C)[C@H]([C]5[CH][CH][CH][C]5P(C6CCCCC6)C7CCCCC7)c8ccccc8
InChI
1S/2C26H37NP.Fe/c2*1-27(2)26(21-13-6-3-7-14-21)24-19-12-20-25(24)28(22-15-8-4-9-16-22)23-17-10-5-11-18-23;/h2*3,6-7,12-14,19-20,22-23,26H,4-5,8-11,15-18H2,1-2H3;/t2*26-;/m00./s1
InChI 密鑰
OMHGSRQJSWIMDO-FKMBXMNYSA-N
一般說明
与 Sovias AG 联合销售
包裝
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)