重要文件
729736
Sigma-Aldrich
4-甲基吡咯-2-甲酸
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H7NO2
CAS號碼:
分子量::
125.13
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
200-205 °C
官能基
carboxylic acid
SMILES 字串
Cc1c[nH]c(c1)C(O)=O
InChI
1S/C6H7NO2/c1-4-2-5(6(8)9)7-3-4/h2-3,7H,1H3,(H,8,9)
InChI 密鑰
YXYAHRAFINYJPL-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)