重要文件
727342
Sigma-Aldrich
(S)-2-氨基壬烷
ChiPros®, produced by BASF, 99%
同義詞:
(S)-2-壬胺
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C9H21N
CAS號碼:
分子量::
143.27
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
等級
produced by BASF
化驗
≥98.5% (GC)
99%
形狀
liquid
光學純度
enantiomeric excess: ≥98.5%
SMILES 字串
CCCCCCC[C@H](C)N
InChI
1S/C9H21N/c1-3-4-5-6-7-8-9(2)10/h9H,3-8,10H2,1-2H3/t9-/m0/s1
InChI 密鑰
ALXIFCUEJWCQQL-VIFPVBQESA-N
法律資訊
ChiPros is a registered trademark of BASF SE
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
165.2 °F
閃點(°C)
74 °C
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)