推薦產品
mp
124-134 °C
SMILES 字串
CC(C)(Br)C(=O)OCC(COCC(COC(=O)C(C)(C)Br)(COC(=O)C(C)(C)Br)COC(=O)C(C)(C)Br)(COC(=O)C(C)(C)Br)COC(=O)C(C)(C)Br
InChI
1S/C34H52Br6O13/c1-27(2,35)21(41)48-15-33(16-49-22(42)28(3,4)36,17-50-23(43)29(5,6)37)13-47-14-34(18-51-24(44)30(7,8)38,19-52-25(45)31(9,10)39)20-53-26(46)32(11,12)40/h13-20H2,1-12H3
InChI 密鑰
QZIIQQIGYHRTNR-UHFFFAOYSA-N
應用
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
客戶也查看了
文章
查找如何利用原子转移自由基聚合(ATRP)工具合成明确的官能化聚合物。
ATRP is a successful method for precise polymer synthesis with controlled molecular weights and high chain end functionalities.
條款
Polymerization via ATRP procedures demonstrated by Prof. Dave Haddleton's research group at the University of Warwick.
華威大學 Dave Haddleton 教授研究小組展示的 ATRP 聚合程序。