文件
721840
Sigma-Aldrich
3,5-Dibromopyridine-4-carboxylic acid
95%
同義詞:
3,5-Dibromoisonicotinic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H3Br2NO2
CAS號碼:
分子量::
280.90
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
95%
形狀
solid
mp
218-223 °C
SMILES 字串
OC(=O)c1c(Br)cncc1Br
InChI
1S/C6H3Br2NO2/c7-3-1-9-2-4(8)5(3)6(10)11/h1-2H,(H,10,11)
InChI 密鑰
LRKLXFGPVUZEDK-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3