文件
718122
Sigma-Aldrich
双(二环己基膦基苯基)醚
97%
同義詞:
(氧基二-2,1-苯)双[二环己基]膦
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C36H52OP2
CAS號碼:
分子量::
562.75
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352112
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
powder
反應適用性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
140-146 °C
官能基
phosphine
SMILES 字串
C1CCC(CC1)P(C2CCCCC2)c3ccccc3Oc4ccccc4P(C5CCCCC5)C6CCCCC6
InChI
1S/C36H52OP2/c1-5-17-29(18-6-1)38(30-19-7-2-8-20-30)35-27-15-13-25-33(35)37-34-26-14-16-28-36(34)39(31-21-9-3-10-22-31)32-23-11-4-12-24-32/h13-16,25-32H,1-12,17-24H2
InChI 密鑰
HPFGZHCWLVSVKJ-UHFFFAOYSA-N
應用
用于非对映选择性分子内N-芳基化分子间碳胺化(carboamination)的催化剂
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3