文件
714976
Sigma-Aldrich
双(2,4-二甲基戊二烯基)钌(II)
99%
同義詞:
双(η5-2,4-二甲基戊二烯基)钌(II)
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
Ru(C7H11)2
CAS號碼:
分子量::
291.39
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
99%
形狀
powder, crystals or beads
反應適用性
core: ruthenium
reagent type: catalyst
mp
91-93 °C
SMILES 字串
[Ru].[CH2][C](C)[CH][C]([CH2])C.[CH2][C](C)[CH][C]([CH2])C
InChI
1S/2C7H11.Ru/c2*1-6(2)5-7(3)4;/h2*5H,1,3H2,2,4H3;
InChI 密鑰
ZOLKMBFKHJHDCJ-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3