文件
713023
Sigma-Aldrich
1-乙基-2,3-二甲基咪唑鎓 四氟硼酸酯
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C7H13BF4N2
CAS號碼:
分子量::
212.00
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
形狀
solid
雜質
≤0.5% water
SMILES 字串
F[B-](F)(F)F.CCn1cc[n+](C)c1C
InChI
1S/C7H13N2.BF4/c1-4-9-6-5-8(3)7(9)2;2-1(3,4)5/h5-6H,4H2,1-3H3;/q+1;-1
InChI 密鑰
KNIWGPCMWBGRBE-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3