文件
711462
Sigma-Aldrich
邻亚二甲苯二胺 二盐酸盐
≥98%
同義詞:
α,α′-二氨基邻二甲苯 二盐酸盐, 1,2-双(氨甲基)苯 二盐酸盐, 邻亚苯二甲胺 二盐酸盐
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C8H12N2 · 2HCl
CAS號碼:
分子量::
209.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥98%
98.0-102.0% (calculated on dry substance, AT)
形狀
crystals
雜質
~4% water
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Cl.Cl.NCc1ccccc1CN
InChI
1S/C8H12N2.2ClH/c9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10;;/h1-4H,5-6,9-10H2;2*1H
InChI 密鑰
VDEOIFDDSWXYDA-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Anthony P Green et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 53(40), 10714-10717 (2014-08-21)
The widespread application of ω-transaminases as biocatalysts for chiral amine synthesis has been hampered by fundamental challenges, including unfavorable equilibrium positions and product inhibition. Herein, an efficient process that allows reactions to proceed in high conversion in the absence of