重要文件
710741
Sigma-Aldrich
5-溴-2-氟-3-吡啶硼酸频哪醇酯
97%
同義詞:
5-溴-2-氟-3-(4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二氧杂戊硼烷-2-基)吡啶
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C11H14BBrFNO2
CAS號碼:
分子量::
301.95
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
化驗
97%
形狀
solid
mp
46-50 °C
SMILES 字串
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2cc(Br)cnc2F
InChI
1S/C11H14BBrFNO2/c1-10(2)11(3,4)17-12(16-10)8-5-7(13)6-15-9(8)14/h5-6H,1-4H3
InChI 密鑰
LSBZMTVRIRYRDL-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)