重要文件
709689
Sigma-Aldrich
4-(Boc-氨基)苯甲醛
96%
同義詞:
(4-甲酰苯基)-氨基甲酸叔丁酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C12H15NO3
CAS號碼:
分子量::
221.25
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
96%
形狀
powder
mp
138-142 °C
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)Nc1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C12H15NO3/c1-12(2,3)16-11(15)13-10-6-4-9(8-14)5-7-10/h4-8H,1-3H3,(H,13,15)
InChI 密鑰
SVQVBAUJEKSBEC-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 1