文件
708690
Sigma-Aldrich
RuCl[(S,S)-FsDPEN](p-cymene)
90%
同義詞:
[N-{(1S,2S)-2-(氨基-κN)-1,2-二苯乙基}-2,3,4,5,6-五氟苯磺酰胺合-κN]氯[(1,2,3,4,5,6-η)-1-甲基-4-(1-甲基乙基)苯]-钌
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C30H28ClF5N2O2RuS
CAS號碼:
分子量::
712.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
90%
形狀
powder
光學活性
[α]25/D +48°, c = 0.1 in chloroform
mp
238-244 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(C)c1ccc(C)cc1.N[C@H]([C@@H](N([Ru]Cl)S(=O)(=O)c2c(F)c(F)c(F)c(F)c2F)c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C20H14F5N2O2S.C10H14.ClH.Ru/c21-13-14(22)16(24)20(17(25)15(13)23)30(28,29)27-19(12-9-5-2-6-10-12)18(26)11-7-3-1-4-8-11;1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10;;/h1-10,18-19H,26H2;4-8H,1-3H3;1H;/q-1;;;+2/p-1/t18-,19-;;;/m0.../s1
InChI 密鑰
UWFMZLATRGEOIW-NWMPYMMKSA-M
法律資訊
与 Takasago 合作销售,仅用于研究目的。WO9720789
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>212.0 °F
閃點(°C)
> 100 °C
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
文章
Hydrogenation, Asymmetric Catalysis, Binap, SEGPHOS®, Aldol reaction, Alkenylation, Arylation, Mannich reaction, Fluorination, Michael addition, Hydrosilylation, Cycloaddition, Takasago