Key Documents
700916
Sigma-Aldrich
12-溴十二腈
97%
同義詞:
11-溴十一烷基氰, 12-Bromododecanenitrile, 12-溴月桂腈
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C12H22BrN
CAS號碼:
分子量::
260.21
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
化驗
97%
折射率
n20/D 1.473
密度
1.110 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
BrCCCCCCCCCCCC#N
InChI
1S/C12H22BrN/c13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14/h1-11H2
InChI 密鑰
REWUNQPQBYXSQB-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>230.0 °F
閃點(°C)
> 110 °C
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)