化驗
97%
形狀
powder
mp
256-260 °C
SMILES 字串
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2cccc(c2)C#N
InChI
1S/C12H11BN2O4/c1-15-7-11(16)18-13(19-12(17)8-15)10-4-2-3-9(5-10)6-14/h2-5H,7-8H2,1H3
InChI 密鑰
RMNLMKOJDVKOHO-UHFFFAOYSA-N