文件
693421
Sigma-Aldrich
3-[(E)-[[(1R,2R)-2-[[(1S)-1-[(二甲氨基)羰基]-2,2-二甲基丙基]硫脲基]环己基]亚氨基]甲基]-5-(叔丁基)-4-羟基苯基新戊酸酯
95%
同義詞:
3-[[[(1R,2R)-2-[[[[(1S)-1-[(二甲氨基)羰基]-2,2-二甲基丙基]氨基]硫代甲基]氨基]环己基]亚氨基]甲基]-5-(1,1-二甲基乙基)-4-羟基苯基 2,2-二甲基丙酸酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C31H50N4O4S
CAS號碼:
分子量::
574.82
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
PubChem物質ID:
化驗
95%
光學活性
[α]20/D -88°, c = 1 in chloroform
mp
135-138 °C (D)
Mw/Mn
<1.2
SMILES 字串
CN(C)C(=O)[C@@H](NC(=S)N[C@@H]1CCCC[C@H]1\N=C\c2cc(OC(=O)C(C)(C)C)cc(c2O)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C31H50N4O4S/c1-29(2,3)21-17-20(39-27(38)31(7,8)9)16-19(24(21)36)18-32-22-14-12-13-15-23(22)33-28(40)34-25(30(4,5)6)26(37)35(10)11/h16-18,22-23,25,36H,12-15H2,1-11H3,(H2,33,34,40)/b32-18+/t22-,23-,25-/m1/s1
InChI 密鑰
BOFCLIFENISFHX-ZIKUWVHDSA-N
應用
Strecker 反应的催化剂
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Petr Vachal et al.
Journal of the American Chemical Society, 124(34), 10012-10014 (2002-08-22)
A mechanistic investigation of the asymmetric Strecker reaction catalyzed by a metal-free Schiff base catalyst was conducted. The active site of the catalyst, the relevant stereoisomer of the imine substrate, and the solution structure of the imine-catalyst complex were elucidated