Key Documents
689823
Sigma-Aldrich
(S)-3-(Aminomethyl)-1-Boc-pyrrolidine
95%
同義詞:
(S)-3-(Aminomethyl)-1-(tert-butoxycarbonyl)pyrrolidine, tert-Butyl (S)-3-(aminomethyl)-1-pyrrolidinecarboxylate
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H20N2O2
CAS號碼:
分子量::
200.28
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥95.0% (HPLC)
95%
形狀
liquid
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)N1CC[C@@H](CN)C1
InChI
1S/C10H20N2O2/c1-10(2,3)14-9(13)12-5-4-8(6-11)7-12/h8H,4-7,11H2,1-3H3/t8-/m0/s1
InChI 密鑰
OGCCBDIYOAFOGK-QMMMGPOBSA-N
包裝
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter