Key Documents
689742
Sigma-Aldrich
2-碘-4-硝基苯酚
≥98.0%, ≥98.0% (HPLC)
同義詞:
4-羟基-3-碘硝基苯
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H4INO3
CAS號碼:
分子量::
265.01
Beilstein:
2519781
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥98.0% (HPLC)
≥98.0%
形狀
powder
mp
89-94 °C
SMILES 字串
Oc1ccc(cc1I)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4INO3/c7-5-3-4(8(10)11)1-2-6(5)9/h1-3,9H
InChI 密鑰
BKQFOYCEUMVWOW-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3