重要文件
682020
Sigma-Aldrich
2-苄基咪唑并[1,5-a]六氟磷酸喹啉
97%
同義詞:
2-(Phenylmethyl)-imidazo[1,5-a]quinolinium hexafluorophosphate
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C18H15N2F6P
CAS號碼:
分子量::
404.29
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
反應適用性
reagent type: catalyst
mp
148-150 °C
SMILES 字串
F[P-](F)(F)(F)(F)F.C(c1ccccc1)[n+]2cc3ccc4ccccc4n3c2
InChI
1S/C18H15N2.F6P/c1-2-6-15(7-3-1)12-19-13-17-11-10-16-8-4-5-9-18(16)20(17)14-19;1-7(2,3,4,5)6/h1-11,13-14H,12H2;/q+1;-1
InChI 密鑰
VOHJHJRDNQUECO-UHFFFAOYSA-N
應用
Reactant for stable N-heterocyclic carbenes
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
> 110 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)