化驗
97%
形狀
solid
折射率
n20/D 1.5159
密度
1.165 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
ClC(=O)C12C[C@H]3C[C@H](C[C@H]1C3)C2
InChI
1S/C10H13ClO/c11-9(12)10-4-6-1-7(5-10)3-8(10)2-6/h6-8H,1-5H2/t6-,7+,8-,10-
InChI 密鑰
FEJBSNLESASJKD-WZXRXUJPSA-N
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
228.0 °F - closed cup
閃點(°C)
108.9 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges