化驗
97%
形狀
solid
mp
56-62 °C
SMILES 字串
COc1cc(OC)cc(\C=C\B2OC(C)(C)C(C)(C)O2)c1
InChI
1S/C16H23BO4/c1-15(2)16(3,4)21-17(20-15)8-7-12-9-13(18-5)11-14(10-12)19-6/h7-11H,1-6H3/b8-7+
InChI 密鑰
NTOQJUAKAYKAPE-BQYQJAHWSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3