重要文件
669768
Sigma-Aldrich
(1S,2S,4R)-(+)-二戊烯-1,2-二醇
≥97.0% (GC)
同義詞:
(+)-(1S,2S,4R)-Limonene glycol, (+)-1-羟基新二氢香芹醇, (1S,2S,4R)-(+)-4-异丙烯基-1-甲基环己-1,2-二醇, (1S,2S,4R)-(+)-对薄荷-8-烯-1,2-二醇, (1S,2S,4R)-8-对薄荷-8-烯-1,2-二醇
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H18O2
CAS號碼:
分子量::
170.25
Beilstein:
2325340
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352000
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
≥97.0% (GC)
形狀
solid
光學活性
[α]/D +45±5°, c = 1 in acetone
SMILES 字串
O[C@@H]1[C@@](C)(O)CC[C@@H](C(C)=C)C1
InChI
1S/C10H18O2/c1-7(2)8-4-5-10(3,12)9(11)6-8/h8-9,11-12H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9+,10+/m1/s1
InChI 密鑰
WKZWTZTZWGWEGE-UTLUCORTSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
(1S,2S,4R)-(+)-Limonene-1,2-diol is formed during the biocatalytic oxidation of (4R)-(+)-limonene by chloroperoxidase (CPO) extracted from Caldariomyces fumago.[1]
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Stereoselective oxidation of R-(+)-limonene by chloroperoxidase from Caldariomyces fumago.
Aguila S, et al.
Green Chemistry, 10(6), 647-653 (2008)