Key Documents
667897
Sigma-Aldrich
1,2-二乙氧基-1,1,2,2-四甲基二硅烷
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
((CH3CH2O)(CH3)2Si)2
CAS號碼:
分子量::
206.43
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
折射率
n20/D 1.423
bp
84 °C/50 mmHg
密度
0.836 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
CCO[Si](C)(C)[Si](C)(C)OCC
InChI
1S/C8H22O2Si2/c1-7-9-11(3,4)12(5,6)10-8-2/h7-8H2,1-6H3
InChI 密鑰
GWIVSKPSMYHUAK-UHFFFAOYSA-N
相關類別
應用
二硅烷试剂,用于制备二甲基硅醇交叉偶联配偶体。
象形圖
Flame
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
107.6 °F
閃點(°C)
42 °C
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Scott E Denmark et al.
Organic letters, 5(19), 3483-3486 (2003-09-12)
[reaction: see text] A mild and general palladium-catalyzed insertion of 1,2-diethoxy-1,1,2,2-tetramethyldisilane into a variety of aryl bromides affords the aryldimethylsilyl ethers in high yields. Hydrolysis of the ethers under pH-optimized conditions results in the exclusive formation of the desired aryldimethylsilanols.
文章
Pd-catalyzed cross-coupling of silicon compounds offers an alternative in synthetic chemistry.