Merck
全部照片(3)
文件
665126
Sigma-Aldrich
4-溴-2-甲基苯甲酸
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
BrC6H3(CH3)CO2H
CAS號碼:
分子量::
215.04
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
180-184 °C
SMILES 字串
Cc1cc(Br)ccc1C(O)=O
InChI
1S/C8H7BrO2/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11)
InChI 密鑰
RVCJOGNLYVNRDN-UHFFFAOYSA-N
應用
制备具有抗菌活性的邻氨基苯甲酸的结构单元。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Atli Thorarensen et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 17(10), 2823-2827 (2007-03-21)
In the past few years, a significant effort has been devoted by Pharmacia toward the discovery of novel antibiotics. We have recently described the identification of an anthranilic acid lead 1 and the optimization resulting in the advanced lead 2.