重要文件
662089
Sigma-Aldrich
3-(2′-甲氧基苄氧)苯硼酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C14H15BO4
CAS號碼:
分子量::
258.08
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
形狀
solid
mp
141-145 °C
SMILES 字串
COc1ccccc1COc2cccc(c2)B(O)O
InChI
1S/C14H15BO4/c1-18-14-8-3-2-5-11(14)10-19-13-7-4-6-12(9-13)15(16)17/h2-9,16-17H,10H2,1H3
InChI 密鑰
ISSAOILCOPRMKF-UHFFFAOYSA-N
其他說明
含不定量的酸酐。
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)