文件
656917
Sigma-Aldrich
3,4,5-三氟硝基苯
97%
同義詞:
1,2,3-三氟-5-硝基苯, 1-硝基-3,4,5-三氟苯
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H2F3NO2
CAS號碼:
分子量::
177.08
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
折射率
n20/D 1.486 (lit.)
密度
1.517 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[O-][N+](=O)c1cc(F)c(F)c(F)c1
InChI
1S/C6H2F3NO2/c7-4-1-3(10(11)12)2-5(8)6(4)9/h1-2H
InChI 密鑰
PTTUMBGORBMNBN-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Acute Tox. 2 Oral
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
167.0 °F - closed cup
閃點(°C)
75 °C - closed cup