文件
647330
Sigma-Aldrich
1-(3-吡啶基磺酰基)-1H-苯并三唑
95%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C11H8N4O2S
CAS號碼:
分子量::
260.27
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
95%
形狀
solid
mp
136-140 °C
SMILES 字串
O=S(=O)(c1cccnc1)n2nnc3ccccc23
InChI
1S/C11H8N4O2S/c16-18(17,9-4-3-7-12-8-9)15-11-6-2-1-5-10(11)13-14-15/h1-8H
InChI 密鑰
DFXYJMFTJONXBH-UHFFFAOYSA-N
包裝
此材料含氮 21.54%(重量百分比)
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3