文件
646318
Sigma-Aldrich
4-溴-2-氯吡啶
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C5H3BrClN
CAS號碼:
分子量::
192.44
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
折射率
n20/D 1.5900 (lit.)
密度
1.734 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Clc1cc(Br)ccn1
InChI
1S/C5H3BrClN/c6-4-1-2-8-5(7)3-4/h1-3H
InChI 密鑰
ONHMWUXYIFULDO-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
224.6 °F - closed cup
閃點(°C)
107 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves