Key Documents
644838
Sigma-Aldrich
5-环丙基异噁唑-4-羧酸
95%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C7H7NO3
CAS號碼:
分子量::
153.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
95%
形狀
solid
mp
161-165 °C (lit.)
SMILES 字串
OC(=O)c1cnoc1C2CC2
InChI
1S/C7H7NO3/c9-7(10)5-3-8-11-6(5)4-1-2-4/h3-4H,1-2H2,(H,9,10)
InChI 密鑰
KIJMAOMSRMPYIY-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves