重要文件
644277
Sigma-Aldrich
1,4-双(1,4,7,10-四氧杂十一烷基)苯
90%
同義詞:
1,4-双(2-(2-(2-甲氧基乙氧基)乙氧基)乙氧基)苯, 1,4-双(三乙氧基甲氧基)苯
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
[CH3(OCH2CH2)3O]2C6H4
CAS號碼:
分子量::
402.48
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
90%
折射率
n20/D 1.4940 (lit.)
密度
1.1082 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ether
SMILES 字串
COCCOCCOCCOc1ccc(OCCOCCOCCOC)cc1
InChI
1S/C20H34O8/c1-21-7-9-23-11-13-25-15-17-27-19-3-5-20(6-4-19)28-18-16-26-14-12-24-10-8-22-2/h3-6H,7-18H2,1-2H3
InChI 密鑰
GLFDQJMQVPBQCE-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
> 110 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)