文件
640220
Sigma-Aldrich
聚(苯基乙烯基硫醚-co-甲基丙烯酸缩水甘油酯)
Glycidyl methacrylate 10 mol %
登入查看組織和合約定價
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
成份
Glycidyl methacrylate, 10 mol %
折射率
n20/D 1.6568 (lit.)
λmax
221 nm
一般說明
高折射率聚合物
應用
用于光波导的光交联聚合物
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
High Refractive Index Polymers for Optical Applications
Beecroft, L.L and Ober, C.K.
J. Macromol. Sci., Pure Appl. Chem., A34, 573-586 (1997)