重要文件
630799
Sigma-Aldrich
1-(2-呋喃甲酰基)-1H-苯并三唑
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C11H7N3O2
CAS號碼:
分子量::
213.19
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
化驗
97%
反應適用性
reaction type: C-C Bond Formation
mp
165-169 °C (lit.)
SMILES 字串
O=C(c1ccco1)n2nnc3ccccc23
InChI
1S/C11H7N3O2/c15-11(10-6-3-7-16-10)14-9-5-2-1-4-8(9)12-13-14/h1-7H
InChI 密鑰
AFORMRZDGRLVBW-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)