文件
616699
Sigma-Aldrich
甲瓦龙酸内酯-甲基-d3
99 atom % D, ≥97% (CP)
同義詞:
DL-甲瓦龙酸-甲基-d3 内酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6D3H7O3
分子量::
133.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % D
化驗
≥97% (CP)
形狀
solid
bp
150 °C/5 mmHg (lit.)
mp
28 °C (lit.)
質量偏移
M+3
SMILES 字串
[2H]C([2H])([2H])C1(O)CCOC(=O)C1
InChI
1S/C6H10O3/c1-6(8)2-3-9-5(7)4-6/h8H,2-4H2,1H3/i1D3
InChI 密鑰
JYVXNLLUYHCIIH-FIBGUPNXSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup