文件
607371
Sigma-Aldrich
苯甲醛-α-13C,d6
98 atom % D, 99 atom % 13C
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6D513CDO
CAS號碼:
分子量::
113.15
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352114
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
98 atom % D
bp
178-179 °C (lit.)
mp
-26 °C (lit.)
密度
1.113 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+7
SMILES 字串
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])[13C]([2H])=O
InChI
1S/C7H6O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H/i1D,2D,3D,4D,5D,6+1D
InChI 密鑰
HUMNYLRZRPPJDN-KPGMFROBSA-N
相關類別
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
147.2 °F - closed cup
閃點(°C)
64 °C - closed cup