文件
597546
Sigma-Aldrich
(氯甲基)甲基二乙氧基硅烷
97%
同義詞:
氯甲基(甲基)二乙氧基硅烷
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
ClH2CSi(OCH2CH3)2CH3
CAS號碼:
分子量::
182.72
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
密度
1.000 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCO[Si](C)(CCl)OCC
InChI
1S/C6H15ClO2Si/c1-4-8-10(3,6-7)9-5-2/h4-6H2,1-3H3
InChI 密鑰
XGLLBUISUZEUMW-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
100.0 °F - closed cup
閃點(°C)
37.78 °C - closed cup