重要文件
579823
Sigma-Aldrich
5-氯-2-硝基苯甲酸甲酯
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
ClC6H3(NO2)CO2CH3
CAS號碼:
分子量::
215.59
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
形狀
solid
mp
48-52 °C (lit.)
官能基
chloro
ester
nitro
SMILES 字串
COC(=O)c1cc(Cl)ccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H6ClNO4/c1-14-8(11)6-4-5(9)2-3-7(6)10(12)13/h2-4H,1H3
InChI 密鑰
JGBJHRKCUKTQOE-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)