文件
568147
Sigma-Aldrich
乙烯基硼酸二丁酯
97%
同義詞:
Dibutoxyvinylborane, Dibutyl B-ethenylboronate, Dibutyl vinylboronate
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
H2C=CHB(OCH2CH2CH2CH3)2
CAS號碼:
分子量::
184.08
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
包含
2-3 wt. % phenothiazine as stabilizer (prevents polymerizing)
折射率
n20/D 1.4180 (lit.)
bp
35-40 °C/0.1 atm (lit.)
密度
0.835 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCCCOB(OCCCC)C=C
InChI
1S/C10H21BO2/c1-4-7-9-12-11(6-3)13-10-8-5-2/h6H,3-5,7-10H2,1-2H3
InChI 密鑰
JQKJEPJLCSCBGW-UHFFFAOYSA-N
應用
用作乙烯基化试剂,也用于 Suzuki 偶联反应。
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
153.0 °F
閃點(°C)
67.2 °C
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 1
1 of 1
Journal of Organometallic Chemistry, 398, 53-57 (1990)
Journal of the American Chemical Society, 122, 58-58 (2000)